GE28-4110-05
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-05, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
butyl
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4110-05
Parametri
<20 mL/min flow rate
42 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 25 mm
Volume del letto
5 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
cross-linked agarose
Dimensione particelle
24-44 μm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Provide convenient and fast small-scale protein purifications.
- Butyl Sepharose High Performance is an aliphatic HIC resin, designed for intermediate and polishing step where high resolution has priority.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA design.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap columns in series or using HiPrep columns.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.