Documenti fondamentali
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
Stato
prepacked column
Crosslinking
cross-linked
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4110-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
Parametri
<4 mL/min flow rate
42 psi
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
cross-linked agarose
Gruppo funzionale matrice
butyl functional group
Dimensione particelle
24-44 μm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Altre note
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Note legali
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.