EMS0006
Recombinant Trypsin
Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
Sinonimo/i:
Mass Spectrometry Trypsin, Proteomics grade Trypsin, rTrypsin
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3