C9134
α-Chymotrypsin−Agarose from bovine pancreas
lyophilized powder, 2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
PM
25 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... CTRB1(618826)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.