Documenti fondamentali
S7388
Sigma-Aldrich
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
Sinonimo/i:
N-succinil-L-alanil-L-alanil-L-prolil-L-fenilalanina 4-nitroanilide, N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H36N6O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.64
Beilstein:
4289896
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Informazioni sul gene
human ... FKBP10(60681)
Amino Acid Sequence
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Applicazioni
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide è stata usata come substrato per determinare l′attività della chimotripsina.
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide è stata usata:
  • come substrato per il saggio della catepsina G in lisati di midollo osseo.
  • nel saggio sull′attività proteolitica della serina proteasi subtilisina carlsberg (SC).
  • come substrato per l′elastasi dei neutrofili, la tripsina e la chimotripsina nel saggio delle proteasi.
Azioni biochim/fisiol
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide è un substrato per subtilisina e proteasi.
Substrati
N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide è un substrato colorimetrico per chimotripsina, catepsina G dei leucociti umani e peptidil prolil isomerasi.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereochemical basis for the anti-chlamydial activity of the phosphonate protease inhibitor JO146
Agbowuro AA, et al.
Tetrahedron, 74(12), 1184-1190 (2018)
Improved Enantioselectivity of Subtilisin Carlsberg towards Secondary Alcohols by Protein Engineering
Dorau R, et al.
Chembiochem, 19(4), 338-346 (2018)
Zinc oxide-montmorillonite hybrid influences diarrhea, intestinal mucosal integrity, and digestive enzyme activity in weaned pigs.
Hu C
Biological trace element research, 149(2), 190-196 (2012)
Fisher, G., et al.
Biomedica Biochimica Acta, 43, 1110-1110 (1984)
Jolanda Neef et al.
Microbial cell factories, 16(1), 57-57 (2017-04-06)
The microbial cell factory Bacillus subtilis is a popular industrial platform for high-level production of secreted technical enzymes. Nonetheless, the effective secretion of particular heterologous enzymes remains challenging. Over the past decades various studies have tackled this problem, and major
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.