Documenti fondamentali
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H44N5O9
Peso molecolare:
702.77
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
PPlases Substrate, fluorogenic,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Applicazioni
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)