T4626
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
TAME hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white
Punto di fusione
145-147 (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?