Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
M5885
Sigma-Aldrich
D-(+)-maltosio
from potato, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Beilstein:
93798
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
Origine biologica
potato
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.3% Glucose
≤1.0% maltotriose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
125.13 °C (1013.25 hPa)
Solubilità
180 g/L at 20 °C
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Applicazioni
  • Caratteristiche microbiche e metaboliche fecali dei suini dalla nascita al mercato. Questa ricerca analizza i profili microbici e metabolici dei suini nelle varie fasi della vita. Il ᴅ-(+)-maltosio viene utilizzato nei terreni di coltura per studiare la crescita microbica, fornendo approfondimenti sul microbiota intestinale del bestiame e sulle sue implicazioni per la salute e la produttività degli animali (He et al., 2023).
  • Quantificazione dei disaccaridi in soluzione mediante fotodissociazione ultravioletta isomero-selettiva di cluster uniti da legami a idrogeno in fase gassosa. Questo studio presenta un metodo innovativo per quantificare i disaccaridi, tra cui il ᴅ-(+)-Maltosio, utilizzando la fotodissociazione ultravioletta. Il metodo fornisce misurazioni precise delle concentrazioni di disaccaridi, a tutto vantaggio dei chimici che si interessano di biochimica analitica (Nagai et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Il maltosio è un disaccaride che contiene due molecole di glucosio con un legame α(1→4) glicosidico. Il maltosio si può ottenere dall′amido degli alimenti per azione dell′amilasi. Il maltosio è presente in molti prodotti alimentari, inclusi birra, cereali e pasta.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Jiajie Lian et al.
Bio-protocol, 8(8), e2810-e2810 (2018-04-20)
Botrytis cinerea (B. cinerea) attacks many crops of economic importance, represents one of the most extensively studied necrotrophic pathogens. Inoculation of B. cinerea and phenotypic analysis of plant resistance are key procedures to investigate the mechanism of plant immunity. Here
Salma Alavi et al.
STAR protocols, 1(3), 100200-100200 (2020-12-31)
The gut microbiome plays an important role in the exclusion of pathogens and, thus, infection outcomes. Microbiome-pathogen interaction studies are complicated by a lack of tractable animal models and differences in animal model versus human microbiomes. We have adapted the
Paul M Airs et al.
Acta tropica, 191, 221-227 (2019-01-12)
Toxic Sugar Baits (TSBs) are an inexpensive and field-applicable approach to deliver a variety of insecticides to sugar-seeking mosquitoes. We reasoned that carbohydrate chemistry could alter the performance and efficacy of TSBs. In this study, the uptake, distribution, and survival
Mehmet E Karasu et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1265-1281 (2019-02-07)
Meiosis poses unique challenges because two rounds of chromosome segregation must be executed without intervening DNA replication. Mammalian cells express numerous temporally regulated cyclins, but how these proteins collaborate to control meiosis remains poorly understood. Here, we show that female
Sebastian D Burz et al.
Scientific reports, 9(1), 8897-8897 (2019-06-22)
Owing to the growing recognition of the gut microbiota as a main partner of human health, we are expecting that the number of indications for fecal microbiota transplantation (FMT) will increase. Thus, there is an urgent need for standardization of
Protocolli
Enzymatic Assay of β-AMYLASE (EC 3.2.1.2)
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)