C1131
Cytidine 5′-monophosphate
Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
Sinonimo/i:
5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Sigma Grade
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
ZIC-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.