83160
L-Pyroglutamic acid
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T)
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
- Nonproteinogenic amino acids such as (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-pyroglutamic acid and (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-glutamine.
- Chiral N-heterocyclic carbenes (NHCs) as catalysts for the asymmetric dimerization of alkylarylketenes to give the corresponding α-quaternary β-alkylidenyl-β-lactones.
It is also used in the total synthesis of (−)-stemoamide and celogentin C.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard