18108
Sodium propionate
meets analytical specification of NF, 99-100.5% (ex dried subst.)
Sinonimo/i:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets analytical specifications of NF
Saggio
99-100.5% (ex dried subst.)
Qualità
meets analytical specification of NF
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1% water (Karl Fischer)
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C
water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C
water: soluble 1 g/mL at 25 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤30 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di lipide
saturated FAs
Stringa SMILE
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?