A7284
Albumina sierica bovina
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
28-32% protein basis (biuret)
Stato
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
contiene
0.1% sodium azide as preservative
non contiene
stabilizer
Origine
USA origin
Concentrazione
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study the effects of plasma protein on sulfated glycosaminoglycans (sGAGs)
- to histologically evaluate the implanted allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) alginate constructs
- as a component of phosphate-buffered saline (PBS) to treat red blood cells (RBC) for sample preparation
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?