P21005
4-Phenylbutyric acid
99%
Sinonimo/i:
γ-Phenylbutanoic acid, ψ-Phenylbutanoic acid, 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, Benzenebutyric acid
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
165 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a reactant in the synthesis of:
- 1-Tetralone using Lewis acid catalyst.
- 4,N-diphenylbutyramide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P21005-25G | 4061834358206 |
P21005-100G | 4061838355393 |