1614512
USP
Sodium phenylbutyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-PBA, 4-Phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, Buphenyl, Sodium 4-phenylbutyrate, TriButyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Sodium Phenylbutyrate Oral Powder
- Sodium Phenylbutyrate Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3