PHR3081
Phenylbutyrate Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1614556
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-7 °C (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)