W518905
Sodium propionate
FCC
Sinonimo/i:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 150.141
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 179.45
FDA 21 CFR 180.23
FDA 21 CFR 184.1784
Saggio
99%
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The Effects of Short-Chain Fatty Acids in Gut Immune and Oxidative Responses of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): An Ex Vivo Approach.: This study examines the beneficial effects of sodium propionate on gut health and immune responses in European sea bass, highlighting its potential as a dietary supplement to enhance fish health and disease resistance (Fontinha F et al., 2024).
- Melatonin protects zebrafish pancreatic development and physiological rhythms from sodium propionate-induced disturbances via the hypothalamic-pituitary-thyroid axis.: Research investigates how sodium propionate impacts endocrine functions in zebrafish, suggesting its broader implications in endocrinology and toxicology studies (Xu Y et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W518905-10KG-K | 4061835567669 |
W518905-1KG | |
W518905-25KG | |
W518905-10KG | |
W518905-1KG-K | 4061834406723 |
W518905-25KG-K | 4061834406730 |
W518905-SAMPLE | |
W518905-SAMPLE-K | 4061834357247 |