79714
Sodium acetate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (NT)
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
Saggio
99.0-101.0% (NT)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless
Assorbanza UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
- Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?