Documenti fondamentali
93752
Supelco
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
About This Item
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
Beilstein:
1921286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Concentrazione
49.5-50.5%
tecniche
HPLC: suitable
Densità
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2