Documenti fondamentali
89273
Supelco
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
About This Item
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.21
Stato
liquid
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur
Concentrazione
0.127-0.140 M
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
Densità
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Temperatura di conservazione
2-8°C
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2