P5436
Sodium propionate
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?