Y0001470
Benzoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
Ph. Eur.
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Descrizione
API family: benfluorex
Famiglia di API
mefenamic acid, benfluorex, metronidazole
Temp. autoaccensione
1061 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Disponibilità
not available in (Sales restrictions may apply)
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)