Y0000087
Metronidazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
251-255 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)