1442100
USP
Metronidazole benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3