BP735
Metronidazole benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Stato
powder
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)