Documenti
PHL80021
Benzoic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
636131
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
1061 °F
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)