Documenti fondamentali
1.00130
SAFC
Acido benzoico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido benzoico, Acido fenilformico, acido benezencarbossilico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E210
Numero indice EU:
200-618-2
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.001 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Stato
powder
solid
Temp. autoaccensione
570 °C
Qualità
E 210
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
249 °C/1013 hPa
Punto di fusione
121-123 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Solubilità
water: 2.9 g/L at 25 °C
Densità
1.321 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤2.5 ppm
Cu: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Mn: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤10 ppm
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Benzoic acid is typically used as a preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics due to its antimicrobial characteristics. It is also used as an additive for the preservation of food.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Benzoic acid purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427608
Benzoic acid
Benzoic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001470
Benzoic acid
vibrant-m
NIST350C
Benzoic acid
Benzoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1055002
Benzoic acid
Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1050
Benzoic acid
1,2-propandiolo EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.07478
1,2-propandiolo
Benzoic acid reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
12353
Benzoic acid