V5262
Veal infusion broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Veal infusion (from 500 g) 10g/L
Proteose peptone 10 g/L
Sodium chloride 5g/L
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques