Documenti fondamentali
A5611
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Origine biologica
bovine
Saggio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
Solubilità
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Serum albumins are soluble constituents of the circulatory system. Bovine serum albumin (BSA) is homologous to human serum albumin (HSA). BSA consists of three homologous domains (I, II, III), that are separated into nine loops by disulfide bonds. Serum albumin acts as a depot protein.
Applicazioni
Bovine Serum Albumin has been used:
  • for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
  • for immunohistochemistry
  • in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
This is a cold alcohol fractionated albumin that is produced by Sigma-Aldrich with a stricter adherence to the original Cohn method of fractionation than other commercially available bovine albumins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sieroalbumina cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A4503
Sieroalbumina
BSA Fraction V ≥98.5%, Ash 1%, Heavy metals < 10 ppm, stem cell culture, Mycoplasma Negative, USA origin
Roche
BSAVHS-RO
BSA Fraction V
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A9647
Sieroalbumina
Formation of high molecular weight p62 by CORM-3
Aki T, et al.
Testing, 14(1), e0210474-e0210474 (2019)
L Steidler et al.
Infection and immunity, 66(7), 3183-3189 (1998-06-25)
Lactococcus lactis is a nonpathogenic and noncolonizing bacterium which is being developed as a vaccine delivery vehicle for immunization by mucosal routes. To determine whether lactococci can also deliver cytokines to the immune system, we have constructed novel constitutive expression
S Valera et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(20), 9949-9953 (1992-10-15)
The major brain nicotinic acetylcholine receptor is assembled from two subunits termed alpha 4 and n alpha 1. When expressed in Xenopus oocytes, these subunits reconstitute a functional acetylcholine receptor that is inhibited by progesterone levels similar to those found
Type III collagen directs stromal organization and limits metastasis in a murine model of breast cancer
Brisson BK, et al.
The American Journal of Pathology, 185(5), 1471-1486 (2015)
Standardized data quality acceptance criteria for a rapid Escherichia coli qPCR method (Draft Method C) for water quality monitoring at recreational beaches
Sivaganesan M, et al.
Water Research (2019)