PHR2965
Plastic Additive 16
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1545078
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Densità
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)