P2155014
Plastic additive 14
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP1OCC2(CO1)COP(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC2
InChI
1S/C41H82O6P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42-48-44-37-41(38-45-48)39-46-49(47-40-41)43-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
PZRWFKGUFWPFID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)