Documenti fondamentali
P2155001
Plastic additive 01
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Beilstein:
1890696
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
386 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 01 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
P2155005
Plastic additive 05
vibrant-m
E0800000
Plastic additive 04
S Pradeep et al.
Bioresource technology, 171, 482-486 (2014-09-10)
This first report describes the purification and identification of an orange-red pigment produced by Achromobacter denitrificans strain SP1 (isolated from sewage sludge heavily contaminated with plastics) during its growth in a simple basal salt medium supplemented with the hazardous di(2-ethylhexyl)phthalate
F-P Chen et al.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 17(4), 377-384 (2013-11-16)
To explore the effect and pathway of phthalates on the growth of MCF-7 breast cancer cells. MCF-7 cells were treated with benzyl butyl phthalate (BBP), di-n-butyl phthalate (DBP), and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) (10(-10)-10(-4) mol/l). After incubation for 24, 48, 72
Yu Lu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 317-327 (2014-03-29)
The aim of the present research was to explore whether food emulsifier polysorbate 80 can enhance the absorption of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and its possible mechanism. We established the high-performance liquid chromatography (HPLC) method for detecting DEHP and its major
Y Xu et al.
Indoor air, 25(1), 79-92 (2014-04-29)
Retail stores contain a wide range of products that can emit a variety of indoor pollutants. Among these chemicals, phthalate esters and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are two important categories of semi-volatile organic compounds (SVOCs). Filters in heating, ventilation, and
Ina Olmer Specht et al.
Environment international, 66, 146-156 (2014-03-04)
Phthalates which are widely used, are ubiquitous in the environment and in some human tissues. It is generally accepted that phthalates exert their toxic action by inhibiting Leydig cell synthesis of testosterone, but in vitro studies have also shown anti-androgenic