P2155015
Plastic additive 15
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dioctadecyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)