1545078
USP
Plastic additive 16
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
590.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
310.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)