PHR2421
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)