PHR2260
Cimetidine Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-Methyl-1H-imidazole-4-methanol, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
cimetidine
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7)
AXJZCJSXNZZMDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti