1044582
USP
Atorvastatin Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ATORVASTATIN RELATED COMPOUND H, (Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-
yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
atorvastatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c5ccccc5)C(=O)Nc4ccccc4)C(C)C)CC[C@H]3OC(=O)C[C@@H](C3)O
InChI
1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1
OUCSEDFVYPBLLF-KAYWLYCHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
- Atorvastatin Calcium
- Atorvastatin Calcium Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)