PHR1870
Atorvastatin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(βR,δR)-2,3-Bis(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001330
traceable to USP 1044549
Famiglia di API
atorvastatin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3