PHR1679
Atomoxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001586
traceable to USP 1044469
Famiglia di API
atomoxetine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530)
Descrizione generale
Applicazioni
Atomoxetine hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of atomoxetine hydrochloride in pharmaceutical formulations by spectrophotometric method.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)