PHR1020
Glycerol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glicerolo, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
glycerin
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.