PHR1275
Naphthalene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Naphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1457083
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
978 °F
Limite di esplosione
5.9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
173.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)