Documenti fondamentali
40053
Supelco
Naphthalene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
7822574
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Sigma-Aldrich offers an extensive line of Fluka and Supelco brand neats and single-component solutions for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Naphthalene solution may be prepared, via dissolving polycyclic aromatic hydrocarbons in methanol.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Naphthalene suitable for scintillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
184500
Naphthalene
Naftalene-d8 99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176044
Naftalene-d8
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Acenaphthylene 99%
Sigma-Aldrich
416703
Acenaphthylene
Phthalic acid puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
80010
Phthalic acid
Quantitative SERS sensors for environmental analysis of naphthalene
Peron.O, et al.
Analyst, 135, 1018-1022 (2011)
Arpita Panja et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(3), 893-896 (2012-12-26)
Aryl-naphthalene diacetates prepared from bispropargyl sulfones, ethers and amines via Garratt-Braverman Cyclization have been selectively hydrolysed by AK lipase to the monoacetates 12a-c in high yields. The regioisomeric mono acetates 13a-c have been prepared by acetylation of the corresponding diols
John B Morris
Toxicology, 309, 66-72 (2013-04-27)
Naphthalene vapor is a nasal cytotoxicant in the rat and mouse but is a nasal carcinogen in only the rat. Inhalation dosimetry is a critical aspect of the inhalation toxicology of inspired vapors and may contribute to the species differences
Isabel Brunet-Galmés et al.
Journal of bacteriology, 194(23), 6642-6643 (2012-11-13)
Pseudomonas stutzeri AN10 (CCUG 29243) can be considered a model strain for aerobic naphthalene degradation. We report the complete genome sequence of this bacterium. Its 4.71-Mb chromosome provides insights into other biodegradative capabilities of strain AN10 (i.e., benzoate catabolism) and
Kaori Yamaguchi et al.
Journal of chromatography. A, 1288, 149-154 (2013-03-26)
Hydro gel formed by 5'-guanosine monophosphate (GMP) in the presence of a potassium ion is expected to exhibit interesting selectivity in capillary electrophoretic separations. Here, we estimated the conditional association constants between the hydro gel (G-gel) and aromatic compounds by
Protocolli
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis
Vedi tutto