Documenti fondamentali
48417
Supelco
Acenaphthene-d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D10
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1(C(c2c3c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])c(c(c(c31)[2H])[2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Descrizione generale
Acenaphthene-d10 is a deuterated polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) that belongs to ubiquitous class of anthropogenic organic pollutants.
Applicazioni
Acenaphthene-d10 may be used as one of the internal standard for the determination of pesticides in cabbage and radish using QuEChERS sample preparation and gas chromatography mass spectrometry method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban surface dust of Guangzhou, China: status, sources and human health risk assessment.
Wang W, et al.
The Science of the Total Environment, 409(21), 4519-4527 (2011)
A multiresidue method for the determination of 107 pesticides in cabbage and radish using QuEChERS sample preparation method and gas chromatography mass spectrometry.
Nguyen T D, et al.
Food Chemistry, 110(1), 207-213 (2008)
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)