P2900000
Prednisone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-cortisone, 17α,21-diidrossi-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Diidrocortisone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)