C3250000
Cyclophosphamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cyclophosphamide monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyclophosphamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)