239785
Cyclophosphamide Monohydrate
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cyclophosphamide Monohydrate, N,N- bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA, N,N-bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cyclophosphamide Monohydrate, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fas/Fas ligand pathway
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lee, J.H., et al. 1997. Korean J. Med. Sci. 12, 185.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3