Documenti fondamentali
Y0001920
Prednisolone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triolo-3,20-dione, 1-deidrocortisolo, 1-deidroidrocortisone, 11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.44
Beilstein:
1354103
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Applicazioni
Prednisone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)