Documenti fondamentali
BP619
Diclofenac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino]benzeneacetico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl2NNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diclofenac
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Diclofenac sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Diclofenac Diethylamine Gel
  • Diclofenac Prolonged-release Tablets
  • Diclofenac Gastro-resistant Tablets
  • Diclofenac Prolonged-release Capsules
  • Azioni biochim/fisiol
    FANS e inibitore della ciclossigenasi (COX) di tipo standard. I metaboliti principali sono 4´-idrossidiclofenac e 5´-idrossidiclofenac. È stato usato come substrato selettivo per il CYP2C9.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 7
    1 of 7