PHR2444
Diclofenac Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, N-(2,6-Dichlorophenyl)anthranilaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
diclofenac
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2C=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
MILOIOYXRHLAAH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)