Documenti fondamentali
18477
Supelco
N-(2,6-diclorofenil)-2-indolinone
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2,6-diclorofenil)-1,3-diidro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.13
Beilstein:
1538309
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
diclofenac
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Diclofenac Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1144
Diclofenac
2-Oxindole 97%
Sigma-Aldrich
O9808
2-Oxindole
vibrant-m
BP598
Diclofenac diethylamine
Diclofenac sodico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1188800
Diclofenac sodico
Tropic acid 98%
Sigma-Aldrich
T89206
Tropic acid