BP598
Diclofenac diethylamine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diclofenac diethylamine salt, N-Ethylethanamine 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diclofenac
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-].[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3
ZQVZPANTCLRASL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)